Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Glutaminsäure, ≥99 %
Artikelnummer. 11477277
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11477277
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15031.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
It is used as a chiral building-block in the synthesis of the (S)-isomer of -butyrolactone-4-carboxylic acid.  L-Glutamic acid is widely used in fields of medicine, food processing, industry, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als chiraler Baustein bei der Synthese des (S)-Isomers von -Butyrolacton-4-Carbonsäure verwendet.  L-Glutaminsäure wird häufig in den Bereichen Medizin, Lebensmittelverarbeitung, Industrie usw. verwendet
Löslichkeit
Es ist sehr geringfügig löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic Acid
Schmelzpunkt 189°C to 192°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Beilstein 1723801
Merck Index 14,4469
Löslichkeitsinformationen It is very slightly soluble in cold water.
Dichte 1.525
Menge 250 g
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) ≥99%