Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure, 99 % Artikelnummer.: 10458880
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure, 99 %
Artikelnummer. 10458880
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10458880
Marke: Thermo Scientific Chemicals 156210010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Glutamic acid
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5% (105°C, 3 hrs) max.
Sonstige Aminosäuren Not detectable
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung +30.5° to +32.5° (20°C, 589nm) (on dried substance) (c=10, 2N HCl)
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Sublimationspunkt >200
Spezifischer Drehzustand +32.00 (20.00°C c=10,2N HCl)
Menge 1 kg
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98.5 to 100.5% (on dried substance)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number156212500,156210010,156211000,156210050
ChargennummerA0462235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number156212500,156210010,156211000,156210050
ChargennummerA0453399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number156212500,156210010,156211000,156210050
ChargennummerA0451518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2023 Catalog Number156212500,156210010,156211000,156210050
ChargennummerA0404202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number156212500,156210010,156211000,156210050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure, 99 % >