Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98 % Artikelnummer.: 10552061
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98 %
Artikelnummer. 10552061
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10552061
Marke: Thermo Scientific Chemicals 241922500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 921-60-8
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00148913
InChI-Schlüssel GZCGUPFRVQAUEE-VANKVMQKSA-N
Synonym l-glucose, l---glucose, levoglucose, l--glucose, 2s,3r,4s,5s-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, aldehydo-l-glucose, aldehydo-l-gluco-hexose, d-glucose-13c6,d7, levoglucose usan, glucose, l-isomer
PubChem CID 10954115
ChEBI CHEBI:37626
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Glucose
Schmelzpunkt 153.0°C to 156.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Spezifischer Drehzustand − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Spezifische Drehung − 52.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog Number241920010,241920250,241922500,241920050
ChargennummerA0463158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number241920010,241920250,241922500,241920050
ChargennummerA0458746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog Number241920010,241920250,241922500,241920050
ChargennummerA0449487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number241920010,241920250,241922500,241920050
ChargennummerA0410026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number241920010,241920250,241922500,241920050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98 % >