Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Glucose, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L(-)-Glucose |
| Schmelzpunkt | 153.0°C to 156.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Spezifischer Drehzustand | − 52.00 (20.00°C c=10,H2O,NH3) |
| Spezifische Drehung | − 52.00 |
| Löslichkeitsinformationen | (10% in water) Clear colorless |
| Mehr anzeigen |