Learn More
L-DOPA, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18722494
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dopamine precursor
Immediate precursor of dopamine, produced by tyrosine hydroxylase. Displays antiParkinsonian activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-DOPA
CAS 59-92-7
Summenformel C9H11NO4
MDL-Nummer MFCD00002598
Menge 50 mg
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
InChI-Schlüssel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
Formelmasse 197.19
Reinheit (%) >99%