Learn More
L-Cystin, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, F.C.C., J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cystin |
CAS | 56-89-3 |
Summenformel | C6H12N2O4S2 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Synonym | L-Cystin, Cystin, L-Dicystein, Cystinsäure, Cystein-Disulfid, Oxidiertes L-Cystein, beta,beta'-dithiodialanin, L-Cystein-Disulfid, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide |
InChI-Schlüssel | LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N |
IUPAC-Name | (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.292 |
PubChem CID | 67678 |