Learn More
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15189163
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15189163
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15189163
Marke: Thermo Scientific Acros 111800025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Cystin (CAS-Nr. 56-89-3) ist das linkshändige Enantiomer der schwefelhaltigen Aminosäure Cystin, das für die Verwendung in der Molekularbiologie und analytischen Chemie aufgereinigt wurde.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L-Cystin ist ein Derivat der Aminosäure Cystein.
  • Cystin gilt nicht als eine der zwanzig gängigen Aminosäuren, spielt aber bei einigen Arten eine Rolle als Metabolit.
  • Kann als Antioxidans in Form wirken und Alterung, Entzündung und Gewebeschäden reduzieren
Anwendungen
  • Kommt als Zusatzstoff für Zellkulturmedien zum Einsatz.
  • Für biochemische Anwendungen wie HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-89-3
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
MDL-Nummer MFCD00064228
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide
PubChem CID 67678
ChEBI CHEBI:16283
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cystine
Schmelzpunkt 260.0°C to 261.0°C
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß bis Beige
Chlorid 200ppm max.
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel [-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Beilstein 04, 507
Spezifische Drehung − 224.00
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 2779
Sulfatasche 0.1 % max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.112g/l(25°C), 24mg/100mL(50°C). Other solubilities: 52 mg/100mL water (75°C),114 mg/100mL water(100°C), soluble in aq. solutions <ph 2, soluble in mineral acids, alkalis, ammonium hydrox, ide,, insoluble in ethanol, diethyl ether, b
Menge 2.5 kg
Formelmasse 240.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Verschmolzener Feststoff, Kristalle oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
ChargennummerA0460418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
ChargennummerA0449823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
ChargennummerA0459235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number111800025,111805000,111801000
ChargennummerB0148455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number111800025,111805000,111801000
Name des Produkts
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >