Learn More
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- L-Cystin ist ein Derivat der Aminosäure Cystein.
- Cystin gilt nicht als eine der zwanzig gängigen Aminosäuren, spielt aber bei einigen Arten eine Rolle als Metabolit.
- Kann als Antioxidans in Form wirken und Alterung, Entzündung und Gewebeschäden reduzieren
Anwendungen
- Kommt als Zusatzstoff für Zellkulturmedien zum Einsatz.
- Für biochemische Anwendungen wie HPLC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Cystine |
Ammonium | 200ppm max. |
Farbe | Weiß bis Beige |
Chlorid | 200ppm max. |
Chlor (Cl) | 200ppm max. |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | [-SCH2CH(NH2)CO2H]2 |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |