Learn More
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
36.90 € - 332.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 56-89-3 |
---|---|
Summenformel | C6H12N2O4S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.292 |
MDL-Nummer | MFCD00064228 |
InChI-Schlüssel | LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N |
Synonym | l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide |
PubChem CID | 67678 |
ChEBI | CHEBI:16283 |
IUPAC-Name | (2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11414814
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13762.18 |
50 g |
36.90 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11424814
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13762.30 |
250 g |
113.00 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11404814
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13762.0B |
1000 g |
332.00 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
L-Cystine is used as an antioxidant, protecting tissues against radiation and pollution. It finds application in protein synthesis. It is required for utilization of vitamin B6 and is useful in healing burns and wounds. It is also is required by certain malignant cell lines in the culture medium as well as for the growth of certain micro-organisms. It is useful in the stimulation of hematopoietic system and promotes the formation of white and red blood cells. It is an active ingredient in medications used to treat dermatitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
LöslichkeitWasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
56-89-3 | |
240.292 | |
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N | |
67678 | |
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure |
C6H12N2O4S2 | |
MFCD00064228 | |
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide | |
CHEBI:16283 | |
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N |
Spezifikation
L-Cystine | |
56-89-3 | |
C6H12N2O4S2 | |
1728094 | |
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide | |
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N | |
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure | |
67678 | |
240.3 | |
1.68 |
>240°C (decomposition) | |
99% | |
MFCD00064228 | |
14,2782 | |
Soluble in water. | |
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N | |
240.292 | |
CHEBI:16283 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-296-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse HA2690000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only