Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10061693
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Schmelzpunkt 175°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 7048-04-6
Arsen (As) 1ppm max.
pH 1 to 2
Farbe Weiß
Chlorid 19.89 to 20.29%
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101 %
Identifizierung Pass Test
Summenformel C3H10ClNO3S
Verlust bei Trocknung 8.5 to 12.0%
Sonstige Aminosäuren Not Detected
Verpackung Glasflasche
Synonym l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
InChI-Schlüssel QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid
Glührückstand 0.1% max.
Spezifische Drehung 5.5 to 7.0° (+ or -)
Molekulargewicht (g/mol) 175.63
PubChem CID 23462
Formelmasse 175.64
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Reinheit (%) 98.5 to 101%
Alpha-Vektor Cysteine Hydrochloride Monohydrate
Menge 100 g
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.