Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 99 %
31.10 € - 303.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7048-04-6 |
---|---|
Summenformel | C3H10ClNO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 175.63 |
MDL-Nummer | MFCD00065606 |
InChI-Schlüssel | QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N |
Synonym | l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl |
PubChem CID | 23462 |
IUPAC-Name | (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11448563
|
Thermo Scientific Chemicals
A10389.14 |
25 g |
31.10 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11458563
|
Thermo Scientific Chemicals
A10389.22 |
100 g |
71.40 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11468563
|
Thermo Scientific Chemicals
A10389.36 |
500 g |
303.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
L-Cysteine hydrochloride monohydrate is used as a precursor in food, pharmaceutical and personal care products. It is actively involved in the production of flavors such as meat flavor obtained by reacting with sugars. It plays an important role as a key raw material for the manufacture of N-acetyl-L-cysteine, S-carboxymethyl-L-cysteine and L-cysteine base. It is involved in the treatment of liver disease as an antioxidant and antidote. Being an essential amino acid, it used as animal feed especially for sheep, which is responsible the growth of wool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenL-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat wird als Vorstufe in Lebensmitteln, pharmazeutischen und Körperpflegeprodukten verwendet. Es ist aktiv an der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack beteiligt, die durch Reaktion mit Zucker gewonnen werden. Es spielt eine wichtige Rolle als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-Carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis. Es ist an der Behandlung von Lebererkrankungen als Antioxidans und Antidot beteiligt. Als essentielle Aminosäure wurde sie als Futtermittel speziell für Schafe verwendet, die für das Wachstum von Wolle verantwortlich sind.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Metallen und Chlorwasserstoff.
Chemische Identifikatoren
7048-04-6 | |
175.63 | |
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N | |
23462 | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
C3H10ClNO3S | |
MFCD00065606 | |
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl | |
(2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid |
Spezifikation
L-Cysteine hydrochloride monohydrate | |
7048-04-6 | |
C3H10ClNO3S | |
5158059 | |
Soluble in cold water. | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl | |
175.63 | |
175.64 (157.62 Anhydrous) |
∽175°C (decomposition) | |
99% | |
MFCD00065606 | |
l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl | |
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N | |
(2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid | |
23462 | |
Luftempfindlich |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 615-117-8
missing translation for 'rtecsNumber' : HA2285000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- L-Cysteiniumchlorid-Monohydrat
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only