Learn More
L-Cystein-Hydrochlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228575 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10871861
Marke: Thermo Scientific Acros 434850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52-89-1 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-89-1
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00064553
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-QYLAHFPANA-N
Synonym l-cysteine hydrochloride, cystein chloride, r-cysteine hydrochloride, l-cysteine.hcl, cysteine monohydrochloride, l-+-cysteine hydrochloride, l-cysteine, hydrochloride, l-cysteine monohydrochloride, cysteine hcl, l-cysteine hydrochloride anhydrous
PubChem CID 60960
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrochlorid
SMILES Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine hydrochloride
Schmelzpunkt 175.0°C to 181.0°C
Farbe Weiß bis braun
Elementanalytik 22.29 to 23.43 % C 8.67 to 9.11 % N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 25 g
Merck Index 15,2778
Spezifische Drehung + 7.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 157.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Cysteine hydrochloride, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.