Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, ≥ 99 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- L-Cystein ist eine essentielle Aminosäure und einer der Bausteine für die Synthese von Proteinen.
- Diese Verbindung ist Teil von Glutathion-Antioxidanssystemen und Eisen-Schwefel-Clustern.
Anwendungen
- Spielt eine Rolle bei der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack, die durch chemische Reaktion mit Zucker gewonnen werden.
- Diese Verbindung wird auch auf die Spaltung von Disulfid-Bindungen in Keratin, dem Hauptprotein in Nägeln, Haut und Haaren, angewendet.
- In der chemischen Forschung wird es als entscheidender Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis verwendet.
- L-Cystein ist ein Bestandteil des Antioxidans Glutathion und ist nachweislich in den Stoffwechsel wesentlicher Biochemikalien wie Coenzym A, Heparin und Biotin involviert.
- In-vitro-Studien haben gezeigt, dass diese Verbindung die Aktivität von Acetaminophen neutralisieren kann.Außerdem kann diese Verbindung durch ihre antioxidative Aktivität das Nervensystem schützen.
- Diese Verbindung kann sich auch an mehrere Metallkofaktoren in Enzymen binden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Cysteine |
| Ammonium | 1000ppm max. |
| pH | 4.5 to 6 (2.5% aq. soln.) |
| Farbe | Weiß |
| Chlor (Cl) | 400ppm max. |
| Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Mehr anzeigen |