Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure, 98+ %
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Asparaginsäure wird in enzymatisch aktiven Zentren sowie zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit und des ionischen Charakters von Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (4.5 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
L-Asparaginsäure wird in enzymatisch aktiven Zentren sowie zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit und des ionischen Charakters von Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (4.5 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid |
Schmelzpunkt | >300°C (decomposition) |
Beilstein | 1723530 |
Merck Index | 14,840 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(4.5g/L). |
Dichte | 1.66 |
IUPAC-Name | (2S)-2-Aminobutanidsäure |
Menge | 250 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Formelmasse | 133.1 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure, 98+ % >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur