Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure, 98+ % Artikelnummer.: 11435623
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure, 98+ %
Artikelnummer. 11435623
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11435623
Marke: Thermo Scientific Chemicals A13520.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Asparaginsäure wird in enzymatisch aktiven Zentren sowie zur Aufrechterhaltung der Löslichkeit und des ionischen Charakters von Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
In Wasser löslich (4.5 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00002616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 1723530
Merck Index 14,840
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(4.5g/L).
Dichte 1.66
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
Menge 1000 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 133.1
Optische Drehung +25° (c=2 in 5N HCl)
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure, 98+ % >