Learn More
L(+)-Asparaginsäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10341614
L(+)-Asparaginsäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341614
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10341614
Marke: Thermo Scientific Acros 105040025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-84-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00002616
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Aspartic acid
Schmelzpunkt >230.0°C
Namenshinweis 98+%
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung + 25.00
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (25°C). Other solubilities: 2.1g/L water (0°C), 8.5g/L water (40°C), 28.7g/L water (75°C), 16 mg/100 mL ethanol (25°C), soluble in acids, alkalies
Spezifischer Drehzustand + 25.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 2.5 kg
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L(+)-Aspartic acid
Name des Produkts
L(+)-Asparaginsäure, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >