Learn More
L-Asparagin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
94.60 € - 1301.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 70-47-3 |
---|---|
Summenformel | C4H8N2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.119 |
MDL-Nummer | MFCD00064401 |
InChI-Schlüssel | DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N |
Synonym | l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid |
PubChem CID | 6267 |
ChEBI | CHEBI:17196 |
IUPAC-Name | (2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)C(=O)N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10109382
|
Thermo Scientific Acros
371601000 |
100 g | Glasflasche |
94.60 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10537193
|
Thermo Scientific Acros
371605000 |
500 g | Glasflasche |
357.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10564654
|
Thermo Scientific Acros
371600025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
1301.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
70-47-3 | |
132.119 | |
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N | |
6267 | |
(2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure |
C4H8N2O3 | |
MFCD00064401 | |
l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid | |
CHEBI:17196 | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N |
Spezifikation
L-Asparagine | |
Weiß | |
C4H8N2O3 | |
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H | |
l-asparagine, asparagine, s-asparagine, aspartamic acid, agedoite, altheine, h-asn-oh, crystal vi, asparamide, asparagine acid | |
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N | |
(2S)-2,4-diamino-4-Oxobutansäure | |
132.119 | |
CHEBI:17196 | |
99% | |
+ 34.50 (20.00°C c=10,2N HCl) |
70-47-3 | |
99% | |
Echt | |
MFCD00064401 | |
Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: insoluble in organic solvents | |
C(C(C(=O)O)N)C(=O)N | |
+ 34.50 | |
6267 | |
132.12 | |
1% max. | |
Kristallpulver |
RUO – Research Use Only