Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99%
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Ascorbic acid sodium salt |
Namenshinweis | 99% |
Schmelzpunkt | 219.0°C to 221.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5 to 101.5% (Iodimetry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 2.5 kg |
Merck Index | 15,819 |
Spezifischer Drehzustand | +104° (25°C c=1,H2O) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-Ascorbic acid sodium salt
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99% >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur