Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99% Artikelnummer.: 10012011
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99%
Artikelnummer. 10012011
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10012011
Marke: Thermo Scientific Chemicals 352680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-03-2
Summenformel C6H7NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 198.11
MDL-Nummer MFCD00082340
InChI-Schlüssel WHPNKQBYKGWBQD-PQYRJTSOSA-N
Synonym sodium ascorbate, l-ascorbic acid sodium salt, sodium l-ascorbate, vitamin c sodium, ascorbicin, sodascorbate, cebitate, aminofenitrooxon, natrii ascorbas, monosodium l-ascorbate
PubChem CID 131674100
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on;hydridonatrium
SMILES [HH].C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Ascorbic acid sodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 219.0°C to 221.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,819
Spezifische Drehung + 104.00
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formelmasse 198.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0461549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0453454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0393806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
ChargennummerA0402499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number352680050,352685000,352681000,352680025
Produktidentifikator
  • L-Ascorbic acid sodium salt
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L-Ascorbinsäure-Natriumsalz, 99% >