Learn More
L-Ascorbinsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16605813 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,7 - 100,5 % (oxidimetrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name 2-(1,2-Dihydroxyethyl)-4,5-Dihydroxy-2,3-dihydrofuran-3-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Verlust bei Trocknung Max. 0.1 %
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.7 to 100.5%
Güte Organische Substanzen in ACS-Gütegrad
Physikalische Form Kristalle