Learn More
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11473523
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11473523
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11473523
Marke: Fisher Chemical A/8880/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Ascorbinsäure, 99+ %, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
MDL-Nummer 64328
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 2.1 to 2.6
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 176.13g/mol
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Ascorbinsäure, 99+ %, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >