Learn More
L-Arginin Hydrochlorid (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10061503
L-Arginin Hydrochlorid (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10061503
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10061503
Marke: Fisher BioReagents BP372100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Hydrochloridsalz von L-Arginin eignet sich für die Verwendung in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern, und hat viele der gleichen Anwendungen wie L-Arginin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine Hydrochloride
Schmelzpunkt 226°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 1119-34-2
Siedepunkt 235°C
Farbe Weiß
Chlorid 16.58 to 17.00%
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren Not Detected
Summenformel C6H15ClN4O2
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung 22 to 23° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Lösungszustand (%T) 98.0% min.
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
Alpha-Vektor Arginine Hydrochloride
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentansäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
Menge 100 g
PubChem CID 66250
Formelmasse 210.58
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • L-Arginine Hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Arginin Hydrochlorid (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents >