Learn More
L(+)-Arginin Hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10772564
Marke: Thermo Scientific Acros 105005000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H14N4O2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 210.67
MDL-Nummer MFCD00064550
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Arginine hydrochloride
Schmelzpunkt 226°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 500 g
Merck Index 15,77
Spezifischer Drehzustand +22° (20°C c=8,6N HCl)
Spezifische Drehung + 22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 75.1g/100g (20°C)
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 210.67
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle