Learn More
L(+)-Arginin Hydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Arginine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 226°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15,77 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L(+)-Arginine hydrochloride