missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford L-Arginine HCl
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 1119-34-2
- Molecular Formula: C6H14N4O2 HCl
- Molecular Weight: 210.7
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Arginine HCl |
| CAS | 1119-34-2 |
| Summenformel | C6H14N4O2-HCl |
| Menge | 1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur