Learn More
L-Arginin, 99 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11303929
L-Arginin, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11303929 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 11303929
Marke: MP Biomedicals 0210073680
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00002635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym L-Arginin, Arginin, L-+-Arginin, L+-Arginin, s-2-Amino-5-Guanidinopentansäure, Arginin, l, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginin-freie Base
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 %
IUPAC-Name 2-Amino-5-[(diaminomethyliden)amino]Pentansäure
Menge 100 g
Formelmasse 174.2
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Arginin, 99 %, MP Biomedicals™ >