Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 % Artikelnummer.: 15289285
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 %
Artikelnummer. 15289285
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15289285
Marke: Thermo Scientific Chemicals 365180250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-72-9
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 25245970
IUPAC-Name (4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Arabinose
Schmelzpunkt 155.0°C to 160.0°C
Glührückstand 0.3% max
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Menge 25 g
Beilstein 31,32
Merck Index 10,783
Spezifische Drehung + 103.00
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number365180250,365185000,365181000
ChargennummerA0459070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog Number365180250,365185000,365181000
ChargennummerA0451203 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number365180250,365185000,365181000
ChargennummerA0400681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number365180250,365185000,365181000
ChargennummerA0395003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number365180250,365185000,365181000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Arabinose, 99 % >