Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-Arabinose, 99 %
83.62 € - 359.79 €
Chemische Identifikatoren
CAS 87-72-9
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00067709
InChI-Schlüssel SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
Synonym beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
PubChem CID 25245970
IUPAC-Name (4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
SMILES C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11443904
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
A11921.18
50 g
83.62 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11453904
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A11921.30
250 g
359.79 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
L-(+)-Arabinose is used to identify and differentiate and characterize pentose sugar isomerase. It is also used as the carbon source in microbial culture. It is involved in the bioproduction of L-ribose. It finds application in the production of savory reaction flavors. Its derivatives are used in the development of antiviral agents such as nucleoside. It acts as a base component of hemicellulose and pectin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(+)-Arabinose wird zur Identifizierung und Differenzierung und Charakterisierung von Pentose-Zucker-Isomerase verwendet. Wird auch als Kohlenstoffquelle in der mikrobiellen Kultur verwendet. Ist an der Bioproduktion von L-Ribose beteiligt. Findet Anwendung in der Produktion von herzhaften Reaktionsaromen. Die Derivate werden bei der Entwicklung von antiviralen Wirkstoffen wie Nukleosid eingesetzt. Dient als Basiskomponente von Hemicellulose und Pektin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Glycerin. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
87-72-9
150.13
SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
25245970
C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
C5H10O5
MFCD00067709
beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
(4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
Spezifikation
L-(+)-Arabinose
155°C to 160°C
C5H10O5
1723085
Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O
150.13
150.13
87-72-9
99%
MFCD00067709
beta-d-arabinopyranose, 2r,3s,4r,5r-oxane-2,3,4,5-tetrol, pentopyranose #, .beta.-d-arabinopyranose, b-arabinopyranose, beta-arabinopyranose 9ci, methyl, a-d-arabinopyranoside, beta-d-arabinopyranose 9ci, 2r,3s,4r,5r-tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetraol, 3s,2r,4r,5r-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2,3,4,5-tetraol
SRBFZHDQGSBBOR-VVZXFQNISA-N
(4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-Tetrol
25245970
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 201-767-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen