Learn More
L(+)-Amethopterinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• L(+)-Amethopterinhydrat ist ein wirksamer Inhibitor von Dihydrofolatreduktase
•und hat tumorizide Wirkung.
Anwendungen
• L(+)-Amethopterinhydrat ist ein Inhibitor von DihydrofolatReduktase
•und kann in Antitumorstudien eingesetzt werden.
•Es ist ein Mittel zur Unterbrechung des Zellzyklus, das die Synthese von DNA, RNA und Proteinen hemmen kann.
• Darüber hinaus kann es auch das Ausschütten pro-entzündlicher Zytokinen hemmen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L(+)-Amethopterin hydrate |
Schmelzpunkt | 195°C |
Farbe | Gelb bis orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 500 mg |
Merck Index | 14, 5985 |
Spezifischer Drehzustand | + 21.50 (20.00°C c=1,14g/l Na2CO3) |
Spezifische Drehung | + 21.5 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Produktidentifikator
- L(+)-Amethopterin hydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.