Learn More
L-alpha-Dipalmitoylphosphatidylcholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10626974
L-alpha-Dipalmitoylphosphatidylcholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626974
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Artikelnummer. 10626974
Marke: Thermo Scientific Acros 240571000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-89-8
Summenformel C40H80NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 734.053
MDL-Nummer MFCD00036903
InChI-Schlüssel KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Synonym colfosceril palmitate, dppc, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-dipalmitoyl-l-lecithin, dipalmitoylphosphatidylcholine, 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, colfoscerili palmitas, palmitate de colfosceril, palmitato de colfoscerilo, unii-319x2nfw0a
PubChem CID 452110
ChEBI CHEBI:72999
IUPAC-Name [(2R)-2,3-Di(hexadecanoyloxy)propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-α-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Spezifischer Drehzustand + 7.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Spezifische Drehung +6.0° to +8.0° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Formelmasse 734.08
Reinheit (%) ≥97.5% (Fatty acid purity)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2022 Catalog Number
ChargennummerA0425434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2021 Catalog Number
ChargennummerA0404421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2020 Catalog Number
Produktidentifikator
  • L-a-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Name des Produkts
L-alpha-Dipalmitoylphosphatidylcholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >