Learn More
L-allo-Isoleucin, 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
138.00 € - 839.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1509-34-8 |
---|---|
Summenformel | C6H13NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 131.18 |
MDL-Nummer | MFCD00066446 |
InChI-Schlüssel | AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N |
Synonym | l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo |
PubChem CID | 99288 |
ChEBI | CHEBI:43433 |
IUPAC-Name | (2S,3R)-2-amino-3-methylpentansäure |
SMILES | CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10081024
|
Thermo Scientific Acros
399491000 |
100 mg |
138.00 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10113294
|
Thermo Scientific Acros
399490010 |
1 g |
839.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1509-34-8 | |
131.18 | |
AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N | |
99288 | |
(2S,3R)-2-amino-3-methylpentansäure |
C6H13NO2 | |
MFCD00066446 | |
l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo | |
CHEBI:43433 | |
CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O |
Spezifikation
L-allo-Isoleucine | |
1509-34-8 | |
C6H13NO2 | |
MFCD00066446 | |
AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N | |
(2S,3R)-2-amino-3-methylpentansäure | |
99288 | |
131.17 |
99% | |
99% | |
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH | |
l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo | |
CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O | |
131.18 | |
CHEBI:43433 |
RUO – Research Use Only