Learn More
L-4-Chlorphenylalanin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10511711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10511711
Marke: Thermo Scientific Acros 302941000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 14173-39-8
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00063065,MFCD00079675
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
PubChem CID 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-4-Chlorophenylalanine
Schmelzpunkt 235.0°C to 238.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Menge 100 mg
Spezifische Drehung − 27.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propansäure
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver