Learn More
L-3,4-dihydroxyphenylalanin Methyleester-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
140.00 € - 481.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1421-65-4 |
---|---|
Summenformel | C10H14ClNO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 247.68 |
InChI-Schlüssel | WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105 |
PubChem CID | 10131132 |
SMILES | [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11945491
|
Thermo Scientific Acros
439490010 |
1 g |
140.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11975491
|
Thermo Scientific Acros
439490050 |
5 g |
481.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1421-65-4 | |
247.68 | |
s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105 | |
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1 |
C10H14ClNO4 | |
WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N | |
10131132 |
Spezifikation
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride | |
94.2°C to 94.3°C | |
45.58 to 51.40 % (C) Dry basis 5.32 to 5.99 % (N) Dry basis | |
95% | |
C10H14ClNO4 | |
s-methyl 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoate hydrochloride, l-3,4-dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl l-dopa hydrochloride, melevodopa hydrochloride, unii-jfu1a8866v, l-dopa methyl ester hydrochloride, levodopa methyl ester hydrochloride, l-tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, dsstox_cid_25763, dsstox_rid_81105 | |
[H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
247.68 | |
247.68 | |
Pulver oder kristallines Pulver |
1421-65-4 | |
Weiß | |
Echt | |
Glasflasche | |
+9.0° to +11.0° (20°C, 589nm) (C=2 in methanol) | |
WFGNJLMSYIJWII-UHFFFAOYNA-N | |
Methyl-(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid | |
10131132 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Satz
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Wasch-
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only