missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L(-)-2 -Amino-3-Phenyl-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

30.55 € - 409.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 3182-95-4
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00004732
InChI-Schlüssel STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Synonym l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
PubChem CID 447213
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
SMILES N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10419670
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183870010
1 g Glasflasche
30.55 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10553741
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183870050
5 g Glasflasche
97.70 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10006283
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
183870250
25 g Glasflasche
409.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

3182-95-4
151.21
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
447213
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
C9H13NO
MFCD00004732
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
(2S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol

Spezifikation

L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
90°C to 94°C
Echt
C9H13NO
MFCD00004732
l-phenylalaninol, s-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s---2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, h-phenylalaninol, h-phe-ol, 2s-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, phenylalaninol, --l-phenylalaninol, l-phenyl alaninol
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
(2S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
447213
98%
3182-95-4
Weiß bis gelb
98%
C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
-23
Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in chloroform
N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1
151.21
151.21
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.

GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.

GHS-Signalwort: Gefahr

missing translation for 'einecsNumber' : 221-674-4

Produktidentifikator
  • L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B

Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.