Learn More
Epredia™ Kühne Deckgläser Daumenpinzette, 4 in. (10.2 cm)
Wählen Sie 4 in. (10.2 cm) Kühne-Deckgläser mit Daumenpinzette, mit abgewinkelten Spitzen für Qualität und Präzision.
Marke: Epredia™ 19060
21.55 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wählen Sie 4 in. (10.2 cm) Thermo Scientific™ Kühne Deckgläser Daumenpinzette mit angewinkelten Spitzen für Qualität und Präzision.
Eigenschaften:
- Jedes Instrument wird zunächst entsprechend gehärtet und danach passiviert
- Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt
- Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Vorgaben
Spezifikation
Kuehne Deckglas | |
4 in. | |
10,2 cm |