Learn More
DWK Life Sciences Washer für Küvetten, NMR-Röhrchen etc. bis 22mm Durchm., komplett
Für die Verwendung mit NMR-Schläuchen mit 10 mm Durchmesser
Brand: DWK Life Sciences 459960-0000
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
Für die Verwendung mit NMR-Schläuchen mit 10 mm Durchmesser
- Vakuumadapter 24/25
- Kolben 24/40
- Fassungsvermögen des Kolbens: 250 ml
- Gesamthöhe: 255 mm
Specifications
Zubehörwaschgerät | |
255 mm | |
10.03 Zoll |
Borosilikatglas | |
Wird für schnelles, sicheres Waschen und Trocknen von Küvetten, Röhrchen und kleinen volumetrischen Artikeln bis ≈22 mm A.d., 10 mm NMR-Röhrchen verwendet |