Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Chromatographiesäule mit Gewinde und Mantel
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gewindesäulen werden komplett mit Glaszylinder, Wassermantel, zwei Endanschlüssen mit HDPE-Bettstützen mit 20 μm Porosität, zwei Schraubverschlüssen, 5 Fuß (1.5 m) FEP-Schläuchen (1/16 Zolll Außendurchmesser mit 1.0 cm; 1/8 Zoll Außendurchmesser mit 2.5 und 4.8 cm), zwei Manteldichtringe, zwei 1/4 Zoll-28-Schlauchmuttern ohne Flansch und zwei flanschlosen Ferrulen geliefert
- Volumen 24 ml
- Innendurchmesser 1.0 cm
- Länge 30 cm
- Druck (bar) 6.9, Druck (psi) 100
- Temperaturbereich von 0 bis 50 °C
- Die empfohlene Sterilisation erfolgt mit Ethylenoxid, 2N NaOH oder 100 % Ethanol (Autoklavieren wird nicht empfohlen)
- 1er-Karton
- Zylinder werden hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturempfindliche chromatographische Trennung |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Innendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Typ | Chromatographiesäule mit Ummantelung |
| Max. Druck | 75 psi |
| Porengröße | 20 μm |
| Säulenkapazität | 147 mL |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Material | Borosilikatglas Typ I, Klasse A |
| Begleitmaterial | HDPE |
| Mehr anzeigen |