Learn More
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße
Click to view available options
Typ:
Flasche (2 l)
Flasche (4 l)
Halterung
Trichter (1 l)
Trichter (300 ml)
Trichter (500 ml)
Trichter(500 mL), Flasche (2 L)
Material:
Glas
Glas mit Fritte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
- Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrofilterapparat |
| Material | Glas |
| Typ | Trichter (1 l) |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
| Länge (metrisch) | 47 mm |