Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ wiederverwendbare Zentrifugenröhrchen mit hoher Festigkeit
Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit
103.00 € - 318.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Max. RZB | 13.100 × g |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11736923
|
DWK Life Sciences
45600-30 |
24 mm | 30 ml | 106 mm | Borosilikatglas |
318.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11844005
|
DWK Life Sciences
45500-15 |
18 mm | 15 ml | 102 mm | Borosilikatglas |
103.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11875824
|
DWK Life Sciences
45310-50100 |
24 mm | 30 ml | 106 mm | Borosilikatglas |
147.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Chemisch verstärkt für höhere mechanische Festigkeit
- Aus KIMAX Typ 1 Borosilikatglas der Klasse B
- Zentrifugierbar bis 13,100 x G mit Gummiadapterhülse
- Temperaturbeständig bis 300 °C
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Borosilikatglas | |
13.100 × g |