Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Packungsreservoir für die Chromatographie, mit Verbindungen
Artikelnummer. 13511990
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13511990
Marke: DWK Life Sciences 4205700224
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese belastbaren Reservoirs sind für die Verwendung mit Chromatographiesäulen der Serien 420510 und 420550 mit und ohne Glasstützen mit Fritten oder in Kombination mit Durchflussadaptern der 420575 Serie konzipiert.
  • Es sind Reservoirs sind in mehreren Größen und mit verschiedenen Verbindungskonfigurationen erhältlich.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ladereservoir, mit Gelenken
Volumen (metrisch) 250 mL