Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 5 mm-NMR-Probenröhrchen für den Einmalgebrauch
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
144.00 € - 184.37 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Oben offen |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11873722
|
DWK Life Sciences
|
177,8 mm | 50/Pckg. |
184.37 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10744593
|
DWK Life Sciences
897193-0008 |
203,2 mm | 25/Pckg. |
144.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für Geräte mit einer Feldstärke von ca. 60 MHz
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
- Aus Borosilikatglas Typ I
- Wanddicke: 0.38 mm (0.015 Zoll)
- Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
- Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Spezifikation
0,19 in. | |
Polyethylen | |
5 mm | |
Entwickelt zur Verwendung in hochauflösender NMR-Spektroskopie | |
Zylindrisch | |
0,38 mm |
Borosilikatglas | |
Oben offen | |
100 MHz | |
Kappe | |
0.015 Zoll |