Learn More
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Kompatto Full Series Mobile Workstation with 20 mm thick HPL countertop and double socket pass-through.
2522.80 € - 3280.70 €
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Einstellbar (Höhe) | 607 bis 907 mm (Schritt 25) |
Zertifizierung/Konformität | EB 13150 TÜV-Zertifikat |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 1543 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 700 kg |
Benachrichtigungen:
Electric panel not included.
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17487363
|
BICASA
KF.0900.750.1660.HPL |
750 x 900 x 1660 mm |
2522.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17497363
|
BICASA
KF.0900.900.1660.HPL |
900 x 900 x 1660 mm |
2612.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17407373
|
BICASA
KF.1200.750.1660.HPL |
750 x 1200 x 1660 mm |
2650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17417373
|
BICASA
KF.1200.900.1660.HPL |
900 x 1200 x 1660 mm |
2703.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17427373
|
BICASA
KF.1500.750.1660.HPL |
750 x 1500 x 1660 mm |
2920.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17437373
|
BICASA
KF.1500.900.1660.HPL |
900 x 1500 x 1660 mm |
3063.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17447373
|
BICASA
KF.1800.750.1660.HPL |
750 x 1800 x 1660 mm |
3233.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17457373
|
BICASA
KF.1800.900.1660.HPL |
900 x 1800 x 1660 mm |
3280.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kompatto Full 1660 mm height
- Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
- To hold large and heavy equipment that need full-side accessibility
- Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
- Heavy steel sheet folded plinth
- High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
- Height-adjustable worktop support (50 mm gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
- All parts finished with polyurethane powder coating Light Gray matt bonderized color
- HPL countertop with double plastic pass-through 80 mm dia., pastel gray color with black core
- HPL shelf on aluminum bar, pastel gray color with black core. Height-adjustable
Spezifikation
Ja | |
EB 13150 TÜV-Zertifikat | |
700 kg | |
Ja |
607 bis 907 mm (Schritt 25) | |
1543 lb. | |
Hochleistungsrollen mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung | |
Hellgrau |