missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KO-947, MedChemExpress

Artikelnummer. 16430897
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16430897

Marke: Medchem Express HY112181

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.

KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KO-947
Physikalische Form Solid
CAS 1695533-89-1
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17N5O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (175.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC(NN=C3C4=CC=NC=C4)=C3C=C2CN1CC5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 355.39
Formelmasse 355.39
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt