Learn More
Gibco™ KnockOut™ DMEM
KnockOut™ DMEM
Marke: Gibco™ 10829018
22.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KnockOut™ D-MEM ist ein Basismedium, das für das Wachstum undifferenzierter embryonaler und induzierter pluripotenter Stammzellen (1) optimiert ist. Die osmotische Konzentration ist so optimiert, dass sie in etwa der Osmolarität in embryonalem Mausgewebe entspricht.Enthält kein L-Glutamin.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Flüssig | |
Hoher Glukosegehalt, Phenolrot | |
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 | |
500 mL |
Stammzellen (embryonal), Stammzellen (iPS – induzierte pluripotente Stammzellen) | |
KnockOut DMEM | |
Kein Glutamin | |
KnockOut™ | |
Raumtemperatur |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ KnockOut™ DMEM > 500 ml