missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apollo Scientific™ Klingen™ Klingen aus Carbonstahl

Artikelnummer. 10080782
Click to view available options
Größe:
40 x 19 x 0.25 mm
40 x 19 x 0.3 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10080782

Marke: Apollo Scientific™ 10100063

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1a legierter Qualitätsstahl aus schwedischem Vormaterial. Mit Bügel.
Masse: 40/19/0,25mm

Spezifikation

Klingenmaterial Karbonstahl
Produkttyp Objektträger
Größe 40 x 19 x 0.25 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt