Learn More
Ecolab™ Klerwipe™ Neutralreiniger
Sterile Bodenwischtücher mit geringem Partikelgehalt, imprägniert mit Neutralreiniger
Marke: Ecolab™ 3079260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das Reinigungsmittel wird auf 0,2 Micron gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C in Beutel verpackt, bevor es schließlich gammasterilisiert wird
- Steriles, gebrauchsfertiges Reinigungsmittel-Bodenwischtuch
- In Aufziehpackung
- Für große Oberflächen
Spezifikation
Mop-Tuch | |
420 x 250 mm | |
10 x 20 Wischtücher |