missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ecolab Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide Blended with WFI Capped

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide is a very low residue blend of high grade 6% hydrogen peroxide and water for injection. The biocide blend is 0.2 μm filtered and sterile filled under Grade A laminar flow, then triple bagged in a Grade B cleanroom.

Marke:  Ecolab 6600545

Artikelnummer. 30067375

  • 1620.00 € / 10 Liter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • BPR approved
  • Endotoxin level guaranteed to be less than 0.25 EU/mL
  • Broad spectrum activity that includes proven effects against bacterial spores
  • Can be used in rotation with any other Ecolab™ biocide or to pro-actively reduce bioburden levels including bacterial spores
  • Non-corrosive and triple bagged
  • 100% compatible with gassing isolators
  • Suitable for use on all types of hard surfaces in cleanrooms and controlled areas
  • Very low residue profile, reducing the need to perform rinsing steps after application
  • 5 L capped container for large surfaces
  • Certificates of Analysis and Sterility are available for every batch
  • Full supporting technical documentation is available
Spezifikation

Spezifikation

Reinraum-Biozid
Neutral
Steril
6% Hydrogen Peroxide and Deionized Water
Single-use
No
0°C to 25°C
Clear Liquid
Geruchlos
Clear
Capped Bottle
Gefiltert
4 x 5 L
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt