Learn More
Ecolab™ Klercide™ Neutralreiniger
Artikelnummer. p-7089887
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
20 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15392458
Marke: Ecolab™ 3078790
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Der Neutralreiniger wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C doppelt verpackt, bevor er schließlich gammasterilisiert wird
  • Das Produkt ist ein steriles gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für kleine und große Oberflächen.
Spezifikation
Produkttyp Neutrales Reinigungsmittel
Sterilität Steril
Format Spray
Menge 6/Karton
Volumen (metrisch) 1 l