Learn More
Ecolab™ Klercide™ 70/30 IPA-Mischung mit WFI
70 % Isopropylalkohol, vermischt mit Injektionswasser (WFI) mit einem Endotoxingehalt, der garantiert weniger als 0,25 EU/ml beträgt
Beschreibung
- Die Alkoholmischung wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse C in dreifach verpackt, bevor sie schließlich gammasterilisiert wird
Spezifikation
24/Packung | |
360 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Klercide 70/30 IPA Aerosol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare und nicht entzündbare Aerosole Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H222-Extrem entzündbares Aerosol.
- H229-Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P211-Nicht gegen offene Flamme oder andere ndquelle sprühen.
- P251-Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P410+P412-Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Isopropyl Alcohol
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ecolab™ Klercide™ 70/30 IPA-Mischung mit WFI