Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Schwarz
Linsenfärbung:
IR/UV 3.0
Linsenbeschichtung:
Stoßfest, UV-behandelt
Beschreibung
- 12 Universalbrillen mit IR/UV-DIN 3.0-Filter und grünen Sichtscheiben, Größe 10 2 cm x 5 cm x 22,9 cm (L x B x H), (Gesamtzahl 12)
- Die Schutzbrillen in gesichtsformgerechtem Design und grünen Sichtscheiben schützen die Augen vor Funken, Spritzer und kleinen Trümmerteilen beim Schweißen und bei damit zusammenhängenden Arbeiten
- Mit EU-zertifiziertem IR/UV-Filter (DIN 3) für IR/UV-Schutz
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 1F für Sicherheit
- Entspricht folgender Sicherheitsnorm: EN166:2001 Stufe F für Aufprallschutz
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 1F für Sicherheit, EN166:2001 Stufe F für Stoßfestigkeit und EN166:2001 Klasse 1 für optische Klarheit. |
Objektivtyp | IR/UV 3.0 |
Linsenbeschichtung | Stoßfest, UV-behandelt |
Linsenfärbung | IR/UV 3.0 |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz der Augen vor Funken, Spritzern und kleinen Fremdkörpern bei Schweißarbeiten oder ähnlichen Arbeiten, wodurch die Konformität durch ansprechendes Styling verbessert wird |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Anzahl pro Karton | 12 Paar/Karton |
Anzahl pro Packung | 12/Packung |
Art des Seitenschilds | Weicher Griff |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur